Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
microbiology
1140,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
composition
Dextrose, 20 g/L , Potatoes, Infusion from, 4 g/L
packaging
pkg of 1 kg, pack of 250 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
4.8±0.5 (25 °C)
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) food and beverages | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) environmental |
| suitability bacteria, yeasts, molds | suitability molds, yeasts | suitability aciduric bacteria, nonselective for Candida spp., nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., yeasts | suitability fungi, nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp. |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| final pH 4.8±0.5 (25 °C) | final pH 6.2±0.2 (25 °C) | final pH 6.7±0.2 (25 °C) | final pH - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?