Przejdź do
P4304
Sigma Pseudo Corpse Scent
Formulation I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
8 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
20 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Sigma pseudo corpse scent has been used as a test material for determining the components present in it using techniques such as a direct injection, headspace solid phase microextraction (SPME), purge and trap, and thermal desorption followed by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
Canine training aids for the detection of corpses.
For early detection, or below 0 °C
Canine training aids for the detection of corpses.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
120844621445993
Capsaicin analytical standard
Supelco
12084
Capsaicin
3-Octanone analytical standard
Supelco
46214
3-Octanone
Styrene analytical standard
Supelco
45993
Styrene
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sigma Pseudo Corpse Scent
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)