Przejdź do
P2472
Povidone
meets USP testing specifications
Synonim(y):
Polyvinylpyrrolidone, PVP, Polyvidone, Povidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
270,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H9NO)n
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
270,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
description
K-value 29 - 32
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyvinylpyrrolidone Assisted One-Pot Synthesis of Size-Tunable Cocktail Nanodrug for Multifunctional Combat of Cancer.: This study highlights the application of povidone (PVP) in the synthesis of multifunctional nanodrugs, showcasing its role in stabilizing nanoparticles for targeted cancer therapy. The findings emphasize PVP′s crucial function in enhancing the bioavailability and therapeutic efficacy of anticancer drugs (Wang C et al., 2024).
Other Notes
Polyvinylpyrrolidone is a component of Denhardt′s Solution and is included at a concentration of 1% (w/v) in the standard 50X stock solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR12501551503P2660000
Povidone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1250
Povidone
Povidone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1551503
Povidone
Povidone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
P2660000
Povidone
form
powder
form
-
form
-
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
description
K-value 29 - 32
description
-
description
-
description
-
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
agency
traceable to Ph. Eur. P2660000, traceable to USP 1551503
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Povidone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Liyun Ren et al.
Nanoscale, 5(6), 2337-2345 (2013-02-09)
PLLA fibrous tissue scaffolds with controlled fiber nanoscale surface roughness are fabricated with a novel centrifugal jet spinning process. The centrifugal jet spinning technique is a highly efficient synthesis method for micron- to nano-sized fibers with a production rate up
S Fardindoost et al.
Nanotechnology, 24(13), 135201-135201 (2013-03-13)
In this paper we present experimental results describing electrical readout of the mechanical vibratory response of graphene-doped fibers by employing electrical actuation. For a fiber resonator with an approximate radius of 850 nm and length of 100 μm, we observed a resonance
Chun-Mei Zhao et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(4), 913-919 (2013-01-25)
The toxicity of manufactured silver nanoparticles (AgNPs) has been widely studied, but the influence of AgNPs on the major ions (such as sodium [Na] and calcium [Ca]) regulations are unknown. In the present study, a freshwater cladoceran Daphnia magna was
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P2472-5KG04061834363903
P2472-50G04061834363897
P2472-500G04061834363880
P2472-100G04061834363866