Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
474,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
solid
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(C(=O)Nc2ccccn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O4S/c1-18-13(15(20)17-12-8-4-5-9-16-12)14(19)10-6-2-3-7-11(10)23(18,21)22/h2-9,19H,1H3,(H,16,17,20)
InChI key
QYSPLQLAKJAUJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
rat ... Alox5(25290)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency - | agency traceable to Ph. Eur. P2130000, traceable to USP 1544508 | agency - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piroxicam
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Gastrointestinal tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?