Przejdź do
P0838
Potassium bromide
greener alternative
BioXtra, ≥99.0%
Synonim(y):
Bromide salt of potassium, KBr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
314,25 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
922,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.00
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050405
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-830-3
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
314,25 zł
Cena katalogowa419,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 795 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.0%
form
powder
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
mp
734 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.15%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
greener alternative category
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Application
Potassium bromide has been used in the sample preparation for fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR).[1] It has also been used as a supplement in Wilbrink Selective Davis (WSD) medium.
May be used for removal of peripheral membrane proteins.
Biochem/physiol Actions
Potassium bromide (KBr) is used as an anticonvulsant and sedative. KBr is used for optical windows and prisms. KBr is transparent in the wide wavelength range from near ultraviolet to long wave infrared. It is employed in the sample preparation for infrared transmission spectra.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is an environmentally benign and has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6008960089P9881
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals (or Chunks)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder or crystals (or Chunks)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
mp
734 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
bromate (BrO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium bromide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of luminescent graphene quantum dots on trypsin activity
Tabish TA, et al.
International journal of nanomedicine, 13, 1525-1525 (2018)
Bioassay to Study the Attachment of Xanthomonas albilineans on Sugarcane Leaves
Mensi I, et al.
Bio-protocol, 7(2) (2017)
Isolation and characterization of phthalates from Brevibacterium mcbrellneri that cause cytotoxicity and cell cycle arrest
Rajamanikyam M, et al.
EXCLI Journal , 16, 375-375 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0838-250G04061834353126
P0838-1KG04061834353119