Przejdź do
O8380
1-Octanesulfonic acid sodium salt
≥98%
Synonim(y):
Octane-1-sulfonic acid sodium salt, Sodium 1-octanesulfonate, Sodium octane-1-sulfonate, Sodium octanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
934,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H17O3SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.27
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
226-195-4
MDL number:
312,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Level
description
anionic
assay
≥98%
form
powder
mol wt
216.27 g/mol
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
<2.0% water (Karl Fischer)
mp
300  °C (572 °F)
solubility
9.8 g/L at 20 °C
cation traces
Na: 10.1-11.1 % (w/v) (Anhydrous)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Octanesulfonic acid sodium is an anionic detergent and a surfactant with excellent coupling properties. This versatile molecule finds application as a buffer component, in cell biology, analytical chemistry, and biochemical research.
Application
1-Octanesulfonic acid sodium salt has been used:
  • as a component of 9 parts buffer to determine the concentration of L-Dopa in extracts of seed flour
  • in mobile phase solution to measure dopamine in rats using high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis
  • in neurochemistry for the preparation of mobile phase buffer for HPLC analysis.
Ion-pairing reagent for HPLC analysis of peptides and proteins.
Features and Benefits
  • Highly versatile surfactant for your cell biology and biochemical research
  • Suitable for HPLC applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Xie et al.
Biochimica et biophysica acta, 1768(5), 1299-1308 (2007-03-14)
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) is a persistent environmental pollutant that may cause adverse effects by inhibiting pulmonary surfactant. To gain further insights in this potential mechanism of toxicity, we investigated the interaction of PFOS potassium salt with dipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC) - the
M T Veciana-Nogues et al.
Journal of AOAC International, 78(4), 1045-1050 (1995-07-01)
A liquid chromatographic method with postcolumn derivatization is described for determination of biogenic amines in fish and fish products. Histamine, tyramine, serotonin, beta-phenylethylamine, tryptamine, putrescine, cadaverine, agmatine, spermine, and spermidine can be determined in less than 60 min. Routine sample
H T Jung et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(4), 1353-1357 (2001-02-15)
Equilibrium unilamellar vesicles are stabilized by one of two distinct mechanisms depending on the value of the bending constant. Helfrich undulations ensure that the interbilayer potential is always repulsive when the bending constant, K, is of order k(B)T. When K
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
O8380-5G04061834248705
O8380-25G04061835547180
O8380-100G04061835547173
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I know if O8380-100G 1-octanesulfonic acid sodium salt is of Ph. Eur. quality?
    1 answer
    1. If a product is associated with Ph. Eur., the information would be explicitly listed on the Product Detail Page under the title of the product and in the 'PROPERTIES' section. This product is not tested against and does not meet Ph. Eur. specifications. Currently, there is no product option available that is tested according to the European Pharmacopoeia.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?