Przejdź do
N4126
Nicotinic acid
≥98%
Synonim(y):
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
212,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
346,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
494,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-441-0
Beilstein/REAXYS Number:
109591
MDL number:
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white to off-white
mp
236-239 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
General description
Nicotinic acid is also known as vitamin B3 or Niacin. It is a water soluble vitamin. Niacin can be either synthesized within the body or can be obtained from dietary sources.
Application
Nicotinic acid has been used:
  • as a component of the MS vitamins stock solution
  • for the detection of siderophores in Escherichia coli bacterial culture
  • as a component of the holidic medium for adult Drosophila .
Biochem/physiol Actions
Niacin is involved in the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+), which is used in the adenine triphosphate (ATP) production in mitochondrial oxidative phosphorylation. It also decreases hepatic production of very-low density lipoproteins (VLDL), and apolipoprotein B (apo-B). Niacin deficiency leads to pellagra.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nicotinic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Bonjour, s'il vous plaît dites-moi, ce médicament est-il en ampoules ?
    1 answer
    1. This product is not suitable for human use, it is intended for research use only. This material is in powder form and is packaged in High Density Polyethylene (HDPE) plastic bottles.