Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 283,00 zł |
Informacje o tej pozycji
283,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-102% anhydrous basis
form
solid
impurities
3.0-12.0% water (Karl Fischer)
color
white
useful pH range
6.0 - 7.8
mp
169.67 - 171.93 °C ((337.41 - 341.47 °F ))
solubility
9.6 g/L at 20 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.0-102% anhydrous basis | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (titration) | assay 97.0-103.0% dry basis |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| solubility 9.6 g/L at 20 °C | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium D-gluconate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?