Quality Level
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
TWXDDNPPQUTEOV-FVGYRXGTSA-N
Gene Information
human ... SLC6A2(6530), SLC6A3(6531), SLC6A4(6532)
Application
Legal Information
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M5260-1ML | 04061834059639 |