The "biological source" entry of "synthetic (organic)" in the properties table for this product indicates that the material is of entirely synthetic origin. The type of chemical synthesis used is organic synthesis, which involves the construction of chemical compounds containing carbon. Definitions for organic compounds often specify the presence of a carbon-carbon or carbon-hydrogen bond.
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.27
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-690-9
Beilstein/REAXYS Number:
1902293
MDL number:
Assay:
99%
Biological source:
synthetic (organic)
Solubility:
water: 20 mg/mL, clear, colorless
129,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
optical activity
[α]20/D −50°, c = 10 in 95% ethanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
bp
212 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
General description
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol is a monoterpene.
Application
(1R,2S,5R)-(-)-Menthol may be used to synthesize:
- chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with to form C3-symmetric tripodal ligands
- menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy
- (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog
Used to prepare reagents for chiral vinylogous Darzens and Reformatsky reactions. Important chiral auxiliary employed in the resolution of acids and for stereocontrolled synthesis.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Fieser, M.
Reagents for Organic Synthesis, 16, 203-203 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4397-4397 (1987)
Marei GI, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 103(1), 56-61 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M2780-10MG | 04061834046073 |
| M2780-500G-A | 04061834046097 |
| M2780-100G-A | 04061834046066 |
| M2780-25G-A | 04061834046080 |
-
Good morning. I am interested in the product M2780, (1R,2S,5R)-(−)-Menthol. But I noticed that in the item of "biological source", the information is synthetic (organic). I would like to know what the word organic means here.