Przejdź do
M2545
Magnesium acetate tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Synonim(y):
Acetic acid magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
693,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3COO)2Mg · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.45
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021909
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
205-554-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3730605
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
mp
72-75 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.005%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI key
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Synthesis and application of SiO2-MgO coated MWCNTs: Magnesium acetate tetrahydrate was utilized in the synthesis of SiO2-MgO coatings on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). This method showcases the versatility of magnesium acetate as a precursor in creating advanced materials for potential applications in molecular biology and biochemical research, enhancing the performance of functional materials in various scientific assays (Nemeth et al., 2019).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5661228648939358
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
≥99.9% trace metals basis, 98-102% (EDTA, complexometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals, solid
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
1% acetic acid: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 ppm, sulfate (SO42-): <50 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium acetate tetrahydrate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Would you please provide stability data for this material?
    1 answer
    1. This product is quite stable when stored at the recommended -20 °C. The material is not assigned an expiration date, but it has a recommended retest date of 4 years from the date of quality release. The compound is moisture sensitive and should be stored tightly sealed at ambient temperature.