Przejdź do
M2523
Mebendazole
analytical standard, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Mebendazol, Methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-635-4
Beilstein/REAXYS Number:
759809
MDL number:
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
InChI key
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
General description
Mebendazole is a benzimidazole carbamate derivative, which is an anthelmintic agent.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR244846404M0215000
Mebendazole European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0215000
Mebendazole
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mebendazole
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)