Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1235.86
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
234-320-9
MDL number:
Assay:
81.0-83.0% MoO3 basis
Form:
powder
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
81.0-83.0% MoO3 basis
form
powder
density
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form crystals |
| assay 81.0-83.0% MoO3 basis | assay 81.0-83.0% MoO3 basis | assay - | assay 99.3-101.8% % |
| density 2.498 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.498 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.498 g/cm3 at 20 °C | density 2.498 g/mL at 25 °C (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Shifeng Cao et al.
International journal of food microbiology, 141(3), 173-176 (2010-07-08)
The potential enhancement of Pichia membranifaciens by ammonium molybdate (NH(4)Mo) to control blue mould caused by Penicillium expansum on peach fruit was investigated. Combining P. membranifaciens at 1x10(8) cell/ml with 1 mM NH(4)Mo provided a more effective control of blue
Sidney Omelon et al.
Electrophoresis, 28(16), 2808-2811 (2007-07-21)
Nonradioactive polyphosphate (poly(P); (PO(3) (-))(n)) species resolved by PAGE can be detected by hydrolytic degradation of the polyphosphates into orthophosphates (P(i)) with a 5 M HCl solution saturated with NaCl, followed by staining the P(i) degradation products in a 1
Pradeep Verma et al.
Bioresource technology, 102(4), 3941-3945 (2010-12-24)
Pretreatments for enzymatic saccharification are crucial for the establishment of lignocellulosic biorefineries. In this study, we focused on ammonium ions and peroxometal complexes as potential delignifying agents. We first examined the pretreatment of beech wood with nine different ammonium salts