Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
1140,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
6.6±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
suitability
mycobacteria
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
Ammonium sulfate, 0.50
L-Glutamic acid, 0.50
Monopotassium phosphate, 1.50
Disodium phosphate, 1.50
Sodium citrate, 0.40
Ferric ammonium citrate, 0.04
Magnesium sulfate, 0.025
Calcium chloride, 0.0005
Zinc sulfate, 0.001
Copper sulfate, 0.001
Pyridoxine hydrochloride, 0.001
Biotin, 0.0005
Malachite green, 0.00025
Agar, 15.00
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability mycobacteria | suitability mycobacteria | suitability mycobacteria | suitability mycoplasma |
| technique(s) microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbe id | susceptibility testing: suitable, microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| final pH 6.6±0.2 (25 °C) | final pH 6.6±0.2 (25 °C) | final pH 6.6±0.2 (25 °C) | final pH 7.8±0.2 (25 °C) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M0303-500G | 04061833992982 |