Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
605 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.1%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
SMILES string
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Application
- WDR1 promotes prostate cancer progression through Wnt/β-catenin signaling.: Although this study primarily focuses on WDR1′s role in cancer, the use of Lithium Chloride in Wnt signaling pathway modulation offers insights into its potential therapeutic applications in cancer treatment (Cheng J et al., 2024) (Cheng J et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form crystals | form crystalline powder, powder, crystals or granules | form powder or crystals |
| solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥99.0% (titration) | assay 99.95% trace metals basis | assay ≥99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| impurities ≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter | impurities - | impurities ≤0.008 meq/g Titr. base, ≤0.01% insolubles | impurities - |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - | anion traces sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L4408-100G | 04061833957530 |
| L4408-500G | 04061838671677 |