Przejdź do
IRMM620
Iron-57Fe solution
IRMM®, certified reference material, 0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
4720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 57Fe
manufacturer/tradename
JRC
concentration
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
application(s)
general analytical
format
single component solution
General description
isotope abundance ratio
Analysis Note
For more information please see:
IRMM620
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
IRMM012IRMM625IRMM619
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
concentration
0.17335 mmol/kg in 4.5 M HCl
concentration
1 M in hydrochloric acid
concentration
1 M in hydrochloric acid
concentration
0.5 M in nitric acid
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
isotopic purity
 57Fe
isotopic purity
 52Cr
isotopic purity
 52Cr
isotopic purity
 85Rb
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IRMM620-5ML04061837905131