Przejdź do
H4759
Hydrochlorothiazide
crystalline
Synonim(y):
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
1132,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8ClN3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
EC Number:
200-403-3
MDL number:
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Segment
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
InChI key
JZUFKLXOESDKRF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Carbonic anhydrase inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1032H29101314009
Gene Information
human ... ALB(213), CA1(759), CA11(770), CA12(771), CA13(377677), CA14(23632), CA2(760), CA3(761), CA4(762), CA5A(763), CA6(765), CA7(766), CA8(767), CA9(768), SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... ALB(213), CA1(759), CA2(760), CA4(762), SLC12A3(6559)
Gene Information
human ... SLC12A3(6559)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
crystalline
form
-
form
solid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrochlorothiazide
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)