Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 721,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 729,00 zł |
Informacje o tej pozycji
721,00 zł
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor density
3.81 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 132 °C)
assay
99.0-100.5% anhydrous basis
autoignition temp.
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
suitability
suitable for pesticide residue analysis
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChI key
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.0-100.5% anhydrous basis | assay - | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) | mp 172-175 °C (lit.) |
| suitability suitable for pesticide residue analysis | suitability - | suitability - | suitability - |
| bp 285 °C (lit.) | bp 285 °C (lit.) | bp 285 °C (lit.) | bp 285 °C (lit.) |
| autoignition temp. 930 °F | autoignition temp. 930 °F | autoignition temp. 930 °F | autoignition temp. 930 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroquinone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
329.0 °F - closed cup
flash_point_c
165 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?