Przejdź do
F9551
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester
>90% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
Fluorescein 5-carbamoylmethylthiopropanoic acid NHS ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H22N2O10S
Masa cząsteczkowa:
590.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester,
assay
>90% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mol wt
590.56
technique(s)
titration: suitable
color
yellow to orange
solubility
DMSO or DMF: soluble
εmax
70.0-82.0 at 488-494  nm
fluorescence
λex 511-519 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(NC(=O)CSCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)ccc1C3=C4C=CC(=O)C=C4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C29H22N2O10S/c32-16-2-5-19-22(12-16)40-23-13-17(33)3-6-20(23)28(19)18-4-1-15(11-21(18)29(38)39)30-24(34)14-42-10-9-27(37)41-31-25(35)7-8-26(31)36/h1-6,11-13,32H,7-10,14H2,(H,30,34)(H,38,39)
InChI key
CBYGNGZRFGVXDG-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescein-5-EX N-hydroxysuccinimide ester has been used for the labeling of antibodies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
87444I9271F6627
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
fluorescence
λex 511-519 nm
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
fluorescence
λex 492 nm; λem 515 nm (Mercaptoethanol adduct), λex 493 nm; λem 522 nm (pH 9.2)
fluorescence
-
color
yellow to orange
color
-
color
yellow to orange
color
white
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
DMSO or DMF: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
1 M NH4OH: soluble, DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M-ficolin concentrations in cord blood are related to circulating phagocytes and to early-onset sepsis.
Schlapbach LJ et al.
Pediatric Research, 71, 368-368 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F9551-10MG04061832343105