Przejdź do
ERMAE701
Calcium 41Ca / 40Ca (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
5130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
 40Ca
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
ERMAE701
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ERMAE701-1SET04061837904813