Kluczowe dokumenty
E5000000
Eugenol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
Wybierz wielkość
875,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
875,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
eugenol
producent / nazwa handlowa
EDQM
współczynnik refrakcji
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp
−12-−10 °C (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
Klucz InChI
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
255.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
124 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)