Przejdź do
D7439
Dihydroartemisinin
analytical standard, mixture of α and β isomers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24O5
Masa cząsteczkowa:
284.35
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
999,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1C(O)O[C@@]2([H])[C@@]3(OO4)[C@](CC[C@]4(C)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
InChI
1S/C15H24O5/c1-8-4-5-10-9(2)12(16)18-13-15(10)11(8)6-14(3,7-17-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14+,15+/m1/s1
InChI key
DJGUTYJDEZGRGH-NJEKVMANSA-N
General description
Antimalarial; antipsoriasis; anti-inflammatory.
Dihydroartemisinin is the major metabolite of the antimalarial agent, artemether. It is highly efficient against both drug-sensitive and drug-resistant strains of Plasmodium falciparum.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Preparation Note
artemisia plant extract
Disclaimer
Protect from light.
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Org. Perox. C
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)