Przejdź do
D2535
Direct Blue 15
suitable for Histopaque® system, Powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C34H24N6O16S4Na4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
992.80
Colour Index Number:
24400
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-385-3
MDL number:
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Direct Blue 15, suitable for Histopaque® system, suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, ~44%
color
dark blue
solubility
water: 10 mg/mL, clear, blue
suitability
suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-25-9-15(3-5-23(25)37-39-31-27(59(49,50)51)11-17-7-19(57(43,44)45)13-21(35)29(17)33(31)41)16-4-6-24(26(10-16)56-2)38-40-32-28(60(52,53)54)12-18-8-20(58(46,47)48)14-22(36)30(18)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
OLSOUGWNONTDCK-UHFFFAOYSA-J
Application
May be used as a substitute for trypan blue for some biological and staining applications.
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B0149A3157B5388
suitability
suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
suitability
-
suitability
-
suitability
-
color
dark blue
color
-
color
dark blue
color
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 10 mg/mL, clear, blue
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2429-74-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M C Bowman et al.
Journal of analytical toxicology, 6(4), 164-174 (1982-07-01)
Absorption, metabolism and tissue distribution studies were conducted in the rat with 14C-biphenyl ring-labeled Direct Blue 15, a 3,3'-dimethoxybenzidine (DiMxBzd) based azo dye; Direct Red 2, based on 3,3'-dimethylbenzidine (DiMeBzd) and corresponding benzidine congener amines. Single oral doses of the
CI Direct Blue 15.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 235-245 (1993-01-01)
Sarah Falk et al.
Neuroscience letters, 450(3), 229-234 (2008-12-02)
The constant cyclic respiratory activity in the brainstem requires an un-interrupted blood flow providing glucose and O(2) to neurons generating respiratory rhythm. Here we used a combination of classical vascular visualization techniques, and calcium imaging, to compare the microvascular structure
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D2535-25G04061833562383