Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
624,00 zł
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
990.0 mPa.s(25 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format mixture | format mixture | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cosmetics | application(s) cosmetics | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| viscosity 990.0 mPa.s(25 °C) | viscosity 55.36 mPa.s(25 °C) | viscosity 19588 mPa.s(25 °C) | viscosity 4.745 mPa.s(25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Z742490-1EA | 04061835329687 |
| Z742493-1EA | 04061835329694 |
| Z742491-5EA | 04061835329175 |
| Z742492-5EA | 04061835330119 |
| Z742489-1EA | 04061835329670 |
| Z742486-1EA | 04061835329656 |
| Z742488-1EA | 04061826163122 |
| Z742487-1EA | 04061835329663 |
| D1000-500ML | 04061837680380 |
| GILF167104-672EA | 04065274079271 |
| GILF171500-10X96EA | 04065274079592 |
| GILF171502-2EA | 04065274079615 |
| GILF161670-10000EA | 04065274079073 |
| GILF161671-5X200EA | 04065274079080 |
| GILF172500-10X96EA | 04065274079844 |
| GILF167014-960EA | 04065274079226 |