Przejdź do
CRM702
Anions - Loamy Sand 1
certified reference material, pkg of 50 g
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
962,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
238-878-4
NACRES:
NA.24
962,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 g
manufacturer/tradename
RTC CRM702-050
technique(s)
ion chromatography: suitable
matrix
soil
application(s)
environmental
food and beverages
format
matrix material
storage temp.
2-30°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
QC1364SQC013QC3364
Supelco
Supelco
QC1364
Anions
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c