Przejdź do
COND50
Conductivity Standard - 50 μmhos/cm
certified reference material
Synonim(y):
50 μmhos/cm Conductivity Calibration Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
manufacturer/tradename
RTC COND-50-0.500
concentration
in H2O
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified according to ISO 17034 and ISO/IEC 17025. The specific conductance value of 50.0 ± 0.6 μmhos/ cm is measured using SI and higher order standards from NIST.
All information regarding the use of this CRM including traceability, homogeneity, expiration and safety is available on the certificate of analysis (CoA).
The sample is delivered as a 500 mL whole volume.
Application
Conductivity calibration standard for regular verification of conductivity meters.
Other Notes
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
COND50-1L04061837913556
COND50-500ML04061837913563