Merck
C3000000
Cyanocobalamin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Vitamin B12, α-(5,6-Dimethylbenzimidazolyl)cyanocobamide, CN-Cbl, Cyanocob(III)alamin, Cyanocobalamin
Wybierz wielkość
20 MG
875,00 zł
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
875,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H88CoN14O14P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1355.37
Beilstein:
4122889
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
875,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
cyanocobalamin
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
>300 °C (decomposes before melting)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
Klucz InChI
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Cyanocobalamin, a B vitamin with potential applications in medical and food industries, is vital to growth, cell reproduction, hematopoiesis, etc. It is utilized for the management of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis.[1][2][3]
Zastosowanie
Cyanocobalamin may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by various chromatography techniques.[1][4][5][6][7]
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Microbial production of vitamin B 12: a review and future perspectives
Fang, Huan and Kang, Jie and Zhang, Dawei
Microbial cell factories, 16(1), 15-15 (2017)
LC simultaneous determination of Thioctic Acid, Benfotiamine and Cyanocobalamin in Thiotacid Compound capsules
Salem H
Chromatographia, 72(3-4), 327-330 (2010)
Cyanocobalamin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 16(1), 2178-2179 (2014)
Ultra-high performance liquid chromatographic and mass spectrometric analysis of active vitamin B12 in cells of Propionibacterium and fermented cereal matrices.
Chamlagain B, Edelmann M, Kariluoto S, et al.
Inflammation and regeneration, 166, 630-638 (2014)
A rapid determination of the relative purity of vitamin B12 (Cyanocobalamin) in pharmaceutical products
Bruening CF, et al.
Journal of the American Pharmaceutical Association, 47(1), 15-20 (1958)