Przejdź do
BP762
Mercaptopurine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Mercaptopurine monohydrate, 6-Purinethiol, 6-Thiohypoxanthine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
981,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4N4S·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.19
EC Number:
200-037-4
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
4012091
MDL number:
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
mercaptopurine
form
solid
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.S=C1NC=Nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2
InChI key
WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPAT(5471)
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Mercaptopurine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Packaging
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP7731392002BP1272
Mercaptopurine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP773
Mercaptopurine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
format
neat
format
neat
format
mixture
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BP76204061835278466