Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
minoxidil
form
crystalline powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
272-274 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChI key
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule |
| form crystalline powder | form - | form - | form solid |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minoxidil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP637 | 04061834333784 |