Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
prilocaine
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCNC(C)C(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C13H20N2O.ClH/c1-4-9-14-11(3)13(16)15-12-8-6-5-7-10(12)2;/h5-8,11,14H,4,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI key
BJPJNTKRKALCPP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| form solid | form - | form - | form - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prilocaine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP497 | 04061835275601 |