Przejdź do
BP433
Lithium lactate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Lactic acid lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.01
EC Number:
212-761-8
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
3568332
MDL number:
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
lithium lactate
form
crystalline
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Lithium lactate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ciprofloxacin Infusion
  • Compound Sodium Lactate Infusion
  • Sodium Lactate Infusion
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    440469517992920320
    Lithium lactate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP433
    Lithium lactate
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    grade
    -
    grade
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    format
    neat
    format
    -
    format
    -
    format
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    -
    application(s)
    -
    application(s)
    battery precursors
    catalysts
    material synthesis precursor
    form
    crystalline
    form
    solid
    form
    powder or crystals
    form
    powder
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 2
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP43304061835278046