Przejdź do
BP411
Pizotifen malate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21NS · C4H6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.53
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
pizotifen
form
solid
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3c(cccc3)CC2.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21NS.C4H6O5/c1-20-11-8-15(9-12-20)19-16-5-3-2-4-14(16)6-7-18-17(19)10-13-21-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2-5,10,13H,6-9,11-12H2,1H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
IWAWCPZVTXCFKD-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Pizotifen malate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pizotifen Malate
  • Pizotifen Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    BP669BP723BP638
    vibrant-m
    BP411
    Pizotifen malate
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    form
    solid
    form
    solid
    form
    solid
    form
    solid
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP41104061835269952