Przejdź do
BP403
Busulfan
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1,4-Butanediol dimethanesulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SO2O(CH2)4OSO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.30
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1791786
MDL number:
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
busulfan
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
114-117 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
InChI key
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Busulfan BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Busulfan Tablets
  • Packaging
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    B1170000BP793B2635
    Busulfan British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP403
    Busulfan
    Busulfan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    B1170000
    Busulfan
    Budesonide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP793
    Budesonide
    Busulfan analytical standard, for drug analysis
    Supelco
    B2635
    Busulfan
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    forensics and toxicology
    veterinary
    form
    crystalline
    form
    -
    form
    solid
    form
    -
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    pictograms
    Skull and crossbonesHealth hazard
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
    Klasa składowania
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP40304061835269525