Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1150,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
rifampicin
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=C\c2c3c(c4c(c5c(c(c4O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C(=O)N3)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C5=O)C)c2O)O)(/N1CCN(CC1)C)\[O-]
InChI
1S/C43H58N4O13/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)44-33-28(20-47(56)46-17-15-45(9)16-18-46)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,60-40)58-19-14-29(57-10)23(3)39(59-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,44,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,47-20-/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChI key
PADXLTATLMUKBQ-RIPAWWNWSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP400 | 04061835269938 |