Przejdź do
BP354
Fenbufen
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
γ-Oxo-(1,1′-biphenyl)-4-butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C6H4CO(CH2)2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.28
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fenbufen
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
mp
184-187 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3/c17-15(10-11-16(18)19)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2,(H,18,19)
InChI key
ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fenbufen BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Packaging
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP620BP5391285760
Fenbufen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP354
Fenbufen
Felbinac British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP620
Felbinac
Ibuprofen British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP539
Ibuprofen
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
powder
form
crystalline
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BP35404061835275632