Przejdź do
BP331
Thiotepa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Thio-TEPA, N,N′,N″-Triethylenethiophosphoramide, Thio-Tep, Thiofozil, Thiotef, Tio-tef, Tiofosfamid, Tiofosyl, Tiofozil, Tris(aziridinyl)phosphine sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N3PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
thiotepa
form
crystalline
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=P(N1CC1)(N2CC2)N3CC3
InChI
1S/C6H12N3PS/c11-10(7-1-2-7,8-3-4-8)9-5-6-9/h1-6H2
InChI key
FOCVUCIESVLUNU-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Thiotepa BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Thiotepa Injection
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    T60691664000BP641
    Thiotepa British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP331
    Thiotepa
    Thiotepa United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1664000
    Thiotepa
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    -
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    -
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    BP
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    format
    neat
    format
    -
    format
    neat
    format
    neat
    form
    crystalline
    form
    solid
    form
    -
    form
    crystalline
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    -
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under Thiotepa
    pictograms
    Skull and crossbonesHealth hazard
    signalword
    Danger
    hcodes
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
    Klasa składowania
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP33104061835275229