Przejdź do
BP289
Polythiazide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Chloro-3,4-dihydro-2-methyl-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13ClF3N3O4S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.88
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
206-468-4
NACRES:
NA.24
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
polythiazide
form
crystalline powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)CSCC1N([S](=O)(=O)c2c(cc(c(c2)[S](=O)(=O)N)Cl)N1)C
InChI
1S/C11H13ClF3N3O4S3/c1-18-10(4-23-5-11(13,14)15)17-7-2-6(12)8(24(16,19)20)3-9(7)25(18,21)22/h2-3,10,17H,4-5H2,1H3,(H2,16,19,20)
InChI key
CYLWJCABXYDINA-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Polythiazide BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Packaging
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP967BP190BP186
vibrant-m
BP289
Polythiazide
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
BP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
form
crystalline powder
form
solid
form
solid
form
solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BP28904061835269204