Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 981,00 zł |
Informacje o tej pozycji
981,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
clioquinol
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard |
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| form powder | form - | form - | form - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BP084 | 04061834337126 |