Przejdź do
BCR700
Organic-rich soil following harmonised EDTA and acetic acid extraction (extractable trace elements)
BCR®, certified reference material
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
40 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
BCR700
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ERMCC690ERMCC141BCR142R
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
agency
BCR®
agency
ERM®, certified by the BSC
agency
ERM®
agency
BCR®
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR700-1EA04061826205600