Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR480
BCR480
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Nitrate (NO3)
Matrix Group: Beverages and Water
Nitrate (NO3)
Matrix Group: Beverages and Water
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency BCR® | agency ERM®, certified by the BSC | agency BCR® |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BCR480-100ML | 04061837901973 |