Przejdź do
BCR296
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl (IUPAC No. 138)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H4Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.88
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2508233
Ballschmiter Number:
138
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(c(Cl)c1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(11(17)12(7)18)6-3-9(15)10(16)4-8(6)14/h1-4H
InChI key
RPUMZMSNLZHIGZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
For more information please see:
BCR296
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCR297BCR298BCR293
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Gribaldo et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 55(2), 121-131 (1998-10-07)
The effects of two substituted polychlorinated biphenyls, the 3,4,5,3',4,5' (PCB-169) and the 2,3,4,2',4',5' (PCB-138) forms, were examined on the expression of c-myc, c-jun, c-ras, and jun-b in 3T3-L1 cells. Northern blot analysis demonstrated that the two PCBs, which exhibit a
Roberta Campagna et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 123(1), 170-179 (2011-06-16)
Developmental exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) has been associated with cognitive deficits in humans and laboratory animals by mechanisms that remain unknown. Recently, it has been shown that developmental exposure to 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (PCB138), a food-relevant PCB congener, decreases the learning
Linlong Yu et al.
Chemosphere, 90(9), 2347-2351 (2012-11-13)
Sensitized photodechlorination of polychlorinated biphenyl, PCB 138, in three different surfactant solutions was studied. The sensitizer of choice was leuco-methylene blue, which was produced in situ from methylene blue using either triethylamine or sodium borohydride. Three types of surfactants, anionic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BCR296-25MG04061832658568