Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3290,00 zł
grade
certified reference material
agency
BCR®
assay
>99.7%
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
BCR052
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| assay >99.7% | assay - | assay - | assay - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[ghi]perylene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
191-24-2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| BCR052-100MG | 04061832656755 |
![Benzo[ghi]perylene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/154/740/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3/640/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3.png)
![Benzo[c]phenanthrene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/648/125/2a3af6d7-416c-496c-a9dd-ac027499dbd5/640/2a3af6d7-416c-496c-a9dd-ac027499dbd5.png)
![Benzo[c]chrysene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/188/726/92d81261-76bd-4c6f-8130-ac0ebc22e52b/640/92d81261-76bd-4c6f-8130-ac0ebc22e52b.png)
![Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene BCR®, certified reference material](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/309/765/02f70135-ac4f-4c6e-bbf1-820f82854a57/640/02f70135-ac4f-4c6e-bbf1-820f82854a57.png)