Przejdź do
B7536
Buprenorphine hydrochloride solution
analytical standard, for drug analysis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H41NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.10
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet, kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CO[C@]12CC[C@@]3(CC1[C@](C)(O)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6OC2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
InChI
1S/C29H41NO4.ClH/c1-25(2,3)26(4,32)20-15-27-10-11-29(20,33-5)24-28(27)12-13-30(16-17-6-7-17)21(27)14-18-8-9-19(31)23(34-24)22(18)28;/h8-9,17,20-21,24,31-32H,6-7,10-16H2,1-5H3;1H/t20-,21-,24-,26+,27-,28+,29-;/m1./s1
InChI key
UAIXRPCCYXNJMQ-RZIPZOSSSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Buprenorphine hydrochloride solution may be used as a reference standard in the determination of buprenorphine in samples of human plasma using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS).
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9524A3278N5511
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIC (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of a sensitive analytical method for the simultaneous determination of buprenorphine and norbuprenorphine in human plasma.
Gopal S, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 51(2), 147-151 (2001)
Bilin Liu et al.
STAR protocols, 1(3), 100186-100186 (2020-12-31)
Here, we present a modified protocol for a mouse heart failure (HF) model using minimally invasive transverse aortic constriction (miTAC). miTAC is a more effective method in mice than the standard open-chest transverse aortic constriction (TAC) to generate an HF
Afarin Rahimi-Movaghar et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 1(1), CD007775-CD007775 (2013-02-27)
Pharmacologic therapies for maintenance treatment of heroin dependence have been used and studied widely. Systematic reviews have demonstrated the effectiveness of such therapies. Opium dependence is associated with less problems and impairments and is less likely to be used by
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
B7536-1ML04061838186539