Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2020,00 zł
form
powder
Quality Segment
application(s)
food and beverages
life science and biopharma
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Application
- to culture tumor spheroids[1]
- in lysoplate assay method of Osserman & Lawlor to measure lysozyme concentration in albumen or plasma
- as BG11 media component to culture Scenedesmus obtusiusculus strains
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) food and beverages | application(s) microbiology |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?