Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChI key
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥98% | assay - | assay - | assay - |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albendazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A4673-10G | 04061833374887 |