Przejdź do
A3723
ADVASEP-7
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C42H70-nO35(C4H6SO3Na)n, avg. n = 6.5
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Level
mol wt
~2163
color
white
solubility
H2O: soluble
application(s)
hematology
histology
storage temp.
−20°C
Application
ADVASEP-7 has been used in washing solution to remove excess dyes, FM4-64FX and FM1-43, in stained cells.
Biochem/physiol Actions
Reduces background staining of plasma membrane with SynaptoGreen.
ADVASEP-7 is a β-cyclodextran derivative. It works as a dye scavenger and removes the background dye.
Other Notes
Sulfonated β-cyclodextrin. Component of NTSI, NTSII, and NTSV, also sold individually.
Legal Information
Advasep is a trademark of Cydex Pharmaceuticals, Inc.
SynaptoGreen is a trademark of Biotium, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M21244489630800
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
~2163
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Imaging synaptic vesicle exocytosis and endocytosis with FM dyes.
Gaffield MA and Betz WJ
Nature Protocols, 1, 2916-2916 (2006)
The Power of Human Protective Modifiers: PLS3 and CORO1C Unravel Impaired Endocytosis in Spinal Muscular Atrophy and Rescue SMA Phenotype.
Hosseinibarkooie S, et al.
American Journal of Human Genetics, 99, 647-647 (2016)
A R Kay et al.
Neuron, 24(4), 809-817 (2000-01-07)
The fluorescent probe FM1-43 has been used extensively for imaging vesicle recycling; however, high nonspecific adsorption resulting in elevated background levels has precluded its use in certain tissues, notably brain slices. We have found that a sulfobutylated derivative of beta-cyclodextrin
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A3723-250MG04061832339900