Przejdź do
94896
1-Bis(4-fluorophenyl)methyl piperazine
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1-(4,4′-Difluorobenzhydryl)piperazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18F2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.34
EC Number:
248-476-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
620754
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
mp
88-92 °C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C17H18F2N2/c18-15-5-1-13(2-6-15)17(21-11-9-20-10-12-21)14-3-7-16(19)8-4-14/h1-8,17,20H,9-12H2
InChI key
TTXIFFYPVGWLSE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Yamanaka et al.
Archives of toxicology, 69(6), 391-396 (1995-01-01)
Toxic effects of a detriazinyl metabolite of almitrine (DTMA) were evaluated in rats and on cultured rat macrophages. In rats daily treated with DTMA for 16 weeks, spastic gaits with heel-lifting appeared, and lamellated and/or crystalloid bodies formed in sensory
S Kariya et al.
Research communications in chemical pathology and pharmacology, 78(1), 85-95 (1992-10-01)
The oxidative metabolism of flunarizine [1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine, FZ] to 1-[bis-(4-fluorophenyl)methyl]piperazine (M-1), 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[3-(4'-hydroxyphenyl)-2- propenyl]piperazine (M-2) and 4,4'-difluorobenzophenone (M-3) has been studied in liver microsomes of Wistar and Dark Agouti (DA) rats. Kinetic analysis demonstrated a sex difference (male > female) in the