Przejdź do
94823
Isobutyl acetate
analytical standard
Synonim(y):
Acetic acid isobutyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
225,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
445,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-745-1
Beilstein/REAXYS Number:
1741909
MDL number:
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 20 °C)
assay
>99.8% (GC)
autoignition temp.
793 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.39 (lit.), n20/D 1.390
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
General description
Isobutyl acetate is a chemical compound, commonly used as a solvent and flavoring agent in food products.
Application
Isobutyl acetate may be used as a reference standard for the determination of isobutyl acetate in dry and sweet white wines using headspace solid-phase microextraction followed by high resolution gas chromatography technique (HS-SPME-HRGC).
Isobutyl acetate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in wine samples, aqueous essence and fresh fruit puree of musk melon using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Isobutyl acetate may be used as a reference standard for the determination of isobutyl acetate in dry and sweet white wines using headspace solid-phase microextraction followed by high resolution gas chromatography technique (HS-SPME-HRGC).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3189537470W217506
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
assay
>99.8% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
≥98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
22 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A comparative study of sensor array and GC?MS: application to Madrid wines characterization
Santos.P.J, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 102(2), 299-307 (2004)
Determination of esters in dry and sweet white wines by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography
Rodriguez-Bencomo J.J, et al.
Journal of Chromatography A, 963, 213-223 (2002)
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 49(3), 5929-5933 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
94823-5ML-F04061838820358
94823-1ML-F04061838636010