Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł 937,50 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
grade
purum
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
ign. residue
≤0.3%
mp
208-210 °C (lit.), 208-213 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay 97% | assay ≥97% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 208-210 °C (lit.), 208-213 °C | mp 208-210 °C (lit.) | mp 208-210 °C (lit.) | mp 208-210 °C (lit.) |
| ign. residue ≤0.3% | ign. residue - | ign. residue - | ign. residue - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 94770-10G | 04061835052448 |
| 94770-50G | 04061833296646 |
| 94770-250G | 04061831832440 |