Przejdź do
94687
Everolimus
analytical standard
Synonim(y):
42-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H83NO14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
958.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥75.0% (qNMR)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
InChI key
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Gene Information
human ... FKBP1A(2280)
General description
Everolimus (RAD001), a derivative of rapamycin, is commonly used as a drug for the inhibition of the mTOR pathway, affecting tumor cell division and angiogenesis.
Application
Everolimus may be used as a standard in the following clinical studies:
  • Investigation of its glucose-dependent growth-inhibitory property in breast cancer cell lines.
  • Evaluate its possible antiproliferative effects in human bronchial carcinoids in primary culture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002048SML2282Y0002063
Everolimus analytical standard
Supelco
94687
Everolimus
Everolimus European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002048
Everolimus
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
assay
≥75.0% (qNMR)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Everolimus
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Kidney,Testes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)